Methanol ≥99,5%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

20846.292EA 19.6 EUR
20846.292 20846.326 20846.361 20846.463 20846.554 20846.930
Methanol ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Methanol
Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.5 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 64 - 65 °C
Colouration Max. 10 APHA
Acetone Max. 10 ppm
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR