1-Propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

20858.293EA 58.5 EUR
20858.293 20858.362 20858.464 20858.550
1-Propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Propanol
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 97 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –127 °C
Dichte: 0,8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002941
CAS-Nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 96.9 - 97.5 °C
Density (20/4) 0.801 - 0.804
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Evaporation residue Max. 100 ppm
Methanol
Water Max. 0.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR