Benzaldehyd ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
20863.291EA
46.2
EUR
20863.291
Benzaldehyd ≥98%, GPR RECTAPUR®
Benzaldehyd
Formel:
C₆H₅CHO Siedepunkt: 179 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –26 °C Dichte: 1,049 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003299 CAS-Nummer: 100-52-7 EINECS: 202-860-4 UN: 1990 ADR: 9,III Merck Index: 13,01057 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Acidity | Max. 0.08 meq/g |
Boiling point | 177 - 181 °C |
Density (20/4) | 1.040 - 1.050 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...