Acetaldehyd 99, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Ethanal

20877.265EA 44.6 EUR
20877.265
Acetaldehyd 99, TECHNICAL
Acetaldehyd

Bitte beachten ACHTUNG: Da das Produkt einen sehr niedrigen Siedepunkt hat (21 °C), kühlen Sie die Flasche vor dem Öffnen in Eis.

Formel: CH₃CHO
Molecular Weight: 44.05 g/mol
Siedepunkt: 20.1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0.78 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –27 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006991
CAS-Nummer: 75-07-0
EINECS: 200-836-8
UN: 1089
ADR: 3 I
Merck Index: 12,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=573943501bd6753f30bb12e41521b99361988998&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Brechungsindex (20°C) 1.330 - 1.332


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR