2-Propanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Dimethylcarbinol, IPA, Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Isopropanol

Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

20882.290EA 83.7 EUR
20882.290 20882.320
2-Propanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Purity (GC) min. 99.9%
Evaporation residue max. 2.0 mg/l
Water max. 0.05%
Acidity max. 0.0002 meq/g
Alkalinity max. 0.0002 meq/g
Gradient grade (235 nm) max. 1.0 mAU
Gradient grade (254 nm) max. 1.0 mAU
Transmittance (220 nm) (checking after purging with N2) min. 80%
Transmittance (230 nm) (checking after purging with N2) min. 90%
Transmittance (250 nm) (checking after purging with N2) min. 99%
Filtered by 0.2 µm filter Yes


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR