Kupfer(I)oxid ≥97% stabilisiert, Pulver <5 μm, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

208825-2KG
208825-2KGEA 267.64 EUR
208825-2KG
Kupfer(I)oxid ≥97% stabilisiert, Pulver <5 μm, Fluka™
Kupfer(I)oxid
Formel: Cu₂O
Siedepunkt: 1800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1,230 °C
Dichte: 6 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010974
CAS-Nummer: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02694

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Contains stabilizer
Assay of Cu 85.6 - 91.8 %
Grain dissipation Horiba d50 Max. 7.00 µm
Form powder


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR