Cadmiumacetat Dihydrat ≥98,0% (durch komplexometrische Analyse), Purum p.a.
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
20901-500G
20901-500GEA
128.06
EUR
20901-500G
Cadmiumacetat Dihydrat ≥98,0% (durch komplexometrische Analyse), Purum p.a.
Cadmiumacetat Dihydrat
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formel:
(H₃CCOO)₂Cd·2H₂O Siedepunkt: Zersetzung Schmelzpunkt: 256 °C,anhydrous substance.Elimination of water of crystallisation Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150020 CAS-Nummer: 5743-04-4 EINECS: 208-853-2 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01614 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.0 - 102.0 % |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Copper (Cu) | Max. 50 ppm |
Iron (Fe) | Max. 50 ppm |
Sodium (Na) | Max. 100 ppm |
Lead (Pb) | Max. 50 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 50 ppm |
Total S (as SO₄) | Max. 50 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 50 ppm |