Tetramethylammoniumhydroxid 25% (w/w) in wässriger Lösung , 99,9999% (Metall-Basis), elektronische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
20932.AK
20932.K2
20932.AKEA
53.8
EUR
20932.AK
20932.K2
Tetramethylammoniumhydroxid 25% (w/w) in wässriger Lösung , 99,9999% (Metall-Basis), elektronische Qualität
Tetramethylammonium hydroxide
Purity: 99.9999%
CAS No.: 75-59-2
Molecular Formula: C4H13NO
Formula Weight: 91.15
Physical Form: Liquid
Density: 1.016
Refractive Index: 1.3840
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: ca 102°
Beilstein Reference: 3558708
Merck Reference: 14,9224
UN No.: 1835
MDL No.: MFCD00008280
Formel:
C₄H₁₃NO Siedepunkt: ∼102 °C Dichte: 1,016 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008280 CAS-Nummer: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8,II Merck Index: 14,9224 |