Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung), Metallstangen, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

20948.237EA 0 EUR
20948.237
Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung), Metallstangen, TECHNICAL
Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung)

Ø about 1 cm

Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: 9,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00198175
CAS-Nummer: 76093-98-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting point 73 - 74 °C
Bi (Bismuth) 47.5 - 50.5 %
Cd (Cadmium) 9.5 - 12.5 %
Pb (Lead) 26 - 28 %
Sn (Tin) 12 - 14.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR