Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Lithiumsalz, N-Lithiohexamethyldisilazan, HMDS-Li
209551000
209558000
209551000.EA
55.8
EUR
209551000.
209558000.
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 1 M in THF, AcroSeal®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid
Formel:
C₆H₁₈LiNSi₂ Molecular Weight: 167.33 g/mol Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg) Dichte: 0.9 g/cm³ Flammpunkt: –21 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008261 CAS-Nummer: 4039-32-1 UN: 2924 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to amber Liquid |
Strength | 0.90 to 1.10 M |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...