3-Chlorpropen ≥98%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride

20967.186EA 0 EUR
20967.186
3-Chlorpropen ≥98%, TECHNICAL
3-Chlorpropen
Formel: C₃H₅Cl
Molecular Weight: 76,53 g/mol
Siedepunkt: 44 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –136 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –32 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000984
CAS-Nummer: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3,I
Merck Index: 13,00286

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR