Aluminiumoxid, Durmax® für die Metallographie, 15 Minuten
Lieferant: ALUMINES DURMAX
Synonyme: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
20987.265
20987.265EA 62.2 EUR
20987.265
Aluminiumoxid, Durmax® für die Metallographie, 15 Minuten
Aluminium oxide
Lieferumfang: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
Formel: Al₂O₃
Molecular Weight: 101.96 g/mol
Siedepunkt: 2980
Schmelzpunkt: 2045
Dichte: 3.94 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355