Aluminiumoxid, γ-Phase für die Metallographie, kalziniert
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: γ-Tonerde
20988.292EA 0 EUR
20988.292
Aluminiumoxid, γ-Phase für die Metallographie, kalziniert
Aluminiumoxid, γ-Phase
Formel: Al₂O₃
Molecular Weight: 101,96 g/mol
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6