Aluminiumoxid, Durmax® für die Metallographie, 1 Stunde

Lieferant: ALUMINES DURMAX

20991.260
20991.260EA 70.7 EUR
20991.260
Aluminiumoxid, Durmax® für die Metallographie, 1 Stunde
Aluminium oxide

Lieferumfang: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.

Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR