Cäsiumiodid, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
21004-1G
21004-1GEA 45.8 EUR
21004-1G
Cäsiumiodid, Supelco®
Cäsiumiodid
Formel: CsI
Siedepunkt: 1280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 621 °C
Dichte: 3,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010962
CAS-Nummer: 7789-17-5
EINECS: 232-145-2
Merck Index: 12,02056
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a9a15f5a1cd2cc2cbb01980e55c1ef5b09576b0&vid=2e783883a8faddf57e2477e056a3659e299308f4&prid=web&clid=SAPDAM