Kaliumperiodat ≥99,8% ACS, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Kaliummetaperiodat, Kaliumtetroxoiodat(VII)

210056-100G
210056-100GEA 104.92 EUR
210056-100G
Kaliumperiodat ≥99,8% ACS, Fluka™
Kaliumperiodat
Formel: KlO₄
Molecular Weight: 230 g/mol
Schmelzpunkt: 582 °C
Dichte: 3,62 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011407
CAS-Nummer: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,07739

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (excluding dried substance) 99.8 - 100.3 %
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Other halogens (as Cl) Max. 0.01 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR