Calcein Dinatriumsalz für die Komplexometrie, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Calcein sodium salt

21030-5G
21030-5GEA 165.97 EUR
21030-5G
Calcein Dinatriumsalz für die Komplexometrie, Fluka™
Calcein Dinatriumsalz
Formel: C₃₀H₂₄N₂Na₂O₁₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082336
CAS-Nummer: 108750-13-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance of the substance complying
Identity (IR) complying
Suitability as indicator complying
Absorption maximum 494 - 504 nm
Absorbtion (1%/1cm) min. 600

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR