Acid blue 80 40% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
210323-100G
210323-100GEA 226 EUR
210323-100G
Acid blue 80 40% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Acid blue 80
Acid Blue 80, Dye content 40 %
Formel: C₃₂H₂₈N₂Na₂O₈S₂
Schmelzpunkt: >300 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001192
CAS-Nummer: 4474-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50c94cb0a414b99f0ef91af441c7822a873edb71&vid=d2d08886cbd16c2b1d050c717b19660ec1be9078&prid=web&clid=SAPDAM