Coomassie violet 50% (Farbstoffgehalt) R200, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: C.I. 42650, Acid violet 17
210579-50G
210579-50GEA 106 EUR
210579-50G
Coomassie violet 50% (Farbstoffgehalt) R200, Sigma-Aldrich®
Coomassie violet
Coomassie Violet R200, Dye content 50 % (Acid violet 17)
Formel: C₄₁H₄₇N₃NaO₆S₂
Molecular Weight: 761,92 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012120
CAS-Nummer: 4129-84-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6fdac8931adf5227f57c50e74ae758538e7ecd1&vid=79aac65bf34d5d41e7db8b3903d8e4b81242b2ef&prid=web&clid=SAPDAM