Deuteriumchlorid 1M in D₂O 99.8 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Deuteriumchlorid, Chlorwasserstoff-D1

210601000
210601000.EA 226 EUR
210601000.
Deuteriumchlorid 1M in D₂O 99.8 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Deuteriumchlorid
Formel: DCl
Molecular Weight: 37,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044642
CAS-Nummer: 7698-05-7
UN: 1789
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Strength 0.95 to 1.05 M

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR