Aluminiumsulfat Octadecahydrat, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
21068.290EA 0 EUR
21068.290
Aluminiumsulfat Octadecahydrat, TECHNICAL
Aluminiumsulfat Octadecahydrat
Formel: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
Molecular Weight: 666,43 g/mol
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1,69 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149136
CAS-Nummer: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM