Acid blue 25 45% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: Sodium 1-amino-9,10-dioxo-4-phenylaminoanthracene-2-sulphonate, C.I. 62055, sodium 1-amino-9,10-dioxo-4-(phenylamino)-9,10-dihydroanthracene-2-sulphonate
210684-25G
210684-25GEA 194 EUR
210684-25G
Acid blue 25 45% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Acid blue 25
Acid Blue 25, Dye content 45 %
Formel: C₂₀H₁₃N₂O₅SNa
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001214
CAS-Nummer: 6408-78-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a8550533ef407d176554a90c832e243577a9663&vid=1c27682d3863e5d287ca00b123fc3c1a85f47e89&prid=web&clid=SAPDAM