2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Mesitylmagnesium bromide, 0
210731000
210731000.EA 142 EUR
210731000.
2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal®
2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide
Formel: C₉H₁₁BrMg
Dichte: 1,005 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009663
CAS-Nummer: 2633-66-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M