Phenolphthalein 1% in Ethanol 50% pH-Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalid, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranon
210894REA 48.72 EUR
210894R
Phenolphthalein 1% in Ethanol 50% pH-Indikator
Phenolphthalein
1% solution in 50% ethanol.
  • 1% solution in 50% ethanol
  • Transition range: pH 8.2 to 9.8
Formel: C₂₀H₁₄O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005913
CAS-Nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Application test Passes test