Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat 99,0-101,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Eisen(III)ammoniumsulfat Dodecahydrat, Eisenalaun Dodecahydrat, Eisenammoniumalaun Dodecahydrat, Ammoniumeisenalaun Dodecahydrat

21094.233EA 39.3 EUR
21094.233 21094.290 21094.260
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat 99,0-101,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Formel: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150004
CAS-Nummer: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.0 - 101.0 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Substances not precipitated by NH4OH Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (II) (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Zn (Zinc) Max. 30 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR