Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Alumen, Kalialaun, Aluminiumkaliumbis(sulfat) Dodecahydrat
21098.293EA
60.3
EUR
21098.293
21098.362
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat ≥97%, TECHNICAL
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel:
AlK(SO₄)₂·12H₂O Schmelzpunkt: 92,5 °C Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149143 CAS-Nummer: 7784-24-9 EINECS: 233-141-3 REACH: 01-2119960162-44 Merck Index: 12,00373 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 97 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...