Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat ≥97%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Alumen, Kalialaun, Aluminiumkaliumbis(sulfat) Dodecahydrat

21098.293EA 60.3 EUR
21098.293 21098.362
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat ≥97%, TECHNICAL
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Schmelzpunkt: 92,5 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
REACH: 01-2119960162-44
Merck Index: 12,00373

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 97 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR