VWR®, Abtropfgestelle
Lieferant: VWR Collection
211-0196EA 210 EUR
211-0196
VWR®, Abtropfgestelle
Gestelle Abtropfgestelle
Draht, vinylbeschichtet.
  • Can be used on the bench or as a wall rack
  • Drip tray can be removed from the side for easy emptying
Mit 18 Abtropfstäben (127 mm lang) für größere Gefäße und 72 Abtropfstäben (76 mm lang) für kleinere Gefäße.