VWR®, PCR-Racks, reversibel

Lieferant: VWR Collection
211-0198EA 62 EUR
211-0198
VWR®, PCR-Racks, reversibel
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP.

  • PCR-Seite des Gestells verfügt über 168 Vertiefungen, die Gefäßstreifen mit 8 oder 12 Röhrchen oder ein 0,2 ml-Röhrchen pro Vertiefung aufnehmen können
  • Gegenüberliegende Seite des Gestells besitzt 40 Vertiefungen, die 0,5 ml-Röhrchen aufnehmen können
  • Beide Seiten des Gestells besitzen 12 Vertiefungen, die 1,5 ml-Röhrchen aufnehmen können
  • Abnehmbarer Scharnierdeckel rastet wahlweise auf beiden Seiten des Gestells ein

Für Röhrchen mit einem Fassungsvermögen von 0,2 ml, 0,5 ml und 1,5 ml.

Bestellinformation: Farblich sortiertes Set enthält je ein Gestell in blau, grün, violett, gelb und orange.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR