VWR® Rota-Rack Duo, Racks, Mikrozentrifugenröhrchen
Lieferant: VWR Collection
211-0369EA 177 EUR
211-0369
VWR® Rota-Rack Duo, Racks, Mikrozentrifugenröhrchen
Gestelle Reagenzglasgestelle
Ein einziges Gestell ermöglicht die Verwendung von PCR-Gefäßen unmittelbar neben Reaktionsgefäßen sowie die Verdünnung oder die Abnahme von Konzentrat.
  • Eine Gestellhälfte kann entsprechend Ihrer Anforderungen gedreht werden
  • Violettes Modul: 48 Vertiefungen für 0,5 ml-Reaktionsgefäße oder 1,5 ml-Reaktionsgefäße
  • Blaues Modul: 96 Vertiefungen für PCR-Gefäße oder 48 Vertiefungen für 1,5 ml-Reaktionsgefäße
  • Plattenformat und somit kompatibel mit 8-Kanal-Multipetten
  • Sich verjüngende Vertiefungen mit alphanumerischem Gitter zur leichteren Identifizierung