VWR® Microban®, Halterung für Handschuhboxen
Lieferant: VWR Collection
211-0371EA 180 EUR
211-0371
VWR® Microban®, Halterung für Handschuhboxen
Halterungen für Handschuhspender und -boxen
Diese Halterung aus PS mit Microban®-Beschichtung eignet sich zur Wandbefestigung.
  • Microban®-Beschichtung verhindert das Wachstum von Schimmelpilzen und Bakterien
  • Schlagfestes PS ist widerstandsfähig gegen scharfe Reinigungslösungen
  • Modulares, stapelbares Design spart Platz
Geeignet für die Verwendung in Labors, Reinräumen, Krankenhäusern und mikrobiologischen Arbeitsbereichen.
Lieferumfang: Inklusive Befestigungsschrauben.