Reaktionsgefäße, 2,0 ml
Lieferant: Brand
780550
211-2606EA 35.8 EUR
211-2606
Reaktionsgefäße, 2,0 ml
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP, graduiert, autoklavierbar, mit anhängendem Deckel.
  • Zentrifugierbar bis 20 000×g
  • Flache, durchstechbare Deckel
  • Mattiertes Beschriftungsfeld