Gestelle für Reaktionsgefäße
Lieferant: KARTELL
296
211-2921EA 28.3 EUR
211-2921
Gestelle für Reaktionsgefäße
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, weiß, für 20 Reaktionsgefäße 1,5 ml Inhalt.
  • Nummerierte Stellplätze zur besseren Probenidentifikation
  • Mit den optionalen Klammern können mehrere Gestelle miteinander verbunden werden
  • Mit 2 Ebenen für eine bessere Übersicht