Streifen mit 8 PCR-Röhrchen und angehängten Kappenstreifen
Lieferant: Brand
781330
211-3264EA 144 EUR
211-3264
Streifen mit 8 PCR-Röhrchen und angehängten Kappenstreifen
Röhrchen PCR-Gefäße
PP. Acht verbundene 0,2 ml-Röhrchen mit anhängenden, gewölbten Kappen.
  • Die anhängenden, gewölbten Kappen erleichtern die Verwendung mit einer Hand
  • Frei von DNase, RNase und DNA
Farbe: Klar
Colour: Clear