PCR-Platten
Lieferant: Simport Scientific
T323-24N T323-24B T323-24G T323-24R T323-24Y T323-48B T323-48G T323-48N T323-48R T323-48Y T323-96B T323-96G T323-96N T323-96R T323-96Y
211-3346EA 82.4 EUR
211-3346 211-3400 211-3399 211-3398 211-3397 211-3391 211-3390 211-3389 211-3388 211-3387 211-3386 211-3385 211-3379 211-3378 211-3372
PCR-Platten
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP. Dünnwandige PCR-Platten, kompatibel mit 0,2-ml-Thermocyclern. Die Gefäße weisen eine glatte Innenseite auf, und die inerte Oberfläche verhindert die Bindung von Enzymen und Nukleinsäuren.
  • Alphanumerische Gitterteilung zur besseren Identifizierung
  • Flexible Platte zur besseren Anpassung der Gefäße an den Thermocycler-Block
  • Größere Platten können einfach in Abschnitte mit 24, 32 oder 48 Gefäßen geschnitten werden, aber für höheren Komfort sind auch vorgestanzte Platten mit 48 Gefäßen (6×8) und 24 Gefäßen (3×8) erhältlich
  • Eine abgeschnittene Ecke am rechten Plattenboden erleichtert die Ausrichtung
  • Als frei von RNase, DNase und DNA zertifiziert
Verpackung: Manipulationssichere, wiederverschließbare Beutel mit je 10 Platten.