Certrifluorid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
21118.14 21118.22 21118.36
21118.14EA 89.1 EUR
21118.14 21118.22 21118.36
Certrifluorid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Certrifluorid
Purity: 99.9% CAS No.: 7758-88-5 Molecular Formula: CeF3 Formula Weight: 197.12 Physical Form: Powder Density: 6.16 Melting Point: 1460° Boiling Point: ca 2300° Solubility: Practically insoluble in, but slowly hydrolyzed by water Merck Reference: 14,1998 MDL No.: MFCD00010932
Formel: CeF₃
Siedepunkt: ∼2300 °C
Schmelzpunkt: 1460 °C
Dichte: 6,16
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010932
CAS-Nummer: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Merck Index: 14,1998