Stärke, löslich, AnalaR NORMAPUR® zur Analyse
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Amylodextrin, Vitex® Iodindikator
21153.135EA 20.9 EUR
21153.135 21153.181 21153.237 21153.290 21153.460
Stärke, löslich, AnalaR NORMAPUR® zur Analyse
Stärke, löslich
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White fine powder
pH (2 %) 5,5 - 7,5
Sensitivity Passes test
Glührückstand Max. 0.4 %
Loss on drying (105°C; 2 h) Max. 10 %
Reduzierende Substanzen (als C12H22O11) Max. 0.7 %