4-Aminoantipyrin, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on, 4-Aminophenazon

21160.185EA 77.5 EUR
21160.185
4-Aminoantipyrin, TECHNICAL
4-Aminoantipyrin
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
Molecular Weight: 203,24 g/mol
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003145
CAS-Nummer: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Prüfung auf Identität Entspricht

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR