4-Aminoantipyrin ≥98,0% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
21161.122EA 52.4 EUR
21161.122 21161.188
4-Aminoantipyrin ≥98,0% analytisches Reagens
4-Aminoantipyrin
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
Suitable as phenol reagent Passes test
Melting point 106 - 109 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %