4-Aminophenol ≥99%, gereinigt

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxyanilin

21168.262EA 75.7 EUR
21168.262
4-Aminophenol ≥99%, gereinigt
4-Aminophenol
Formel: H₂NC₆H₄OH
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼186 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 195 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007869
CAS-Nummer: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=6275667c2624ee686f61715acd420dc596e076fa&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR