Ammoniaklösung 25%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak

21191.364EA 51.8 EUR
21191.364 21191.450
Ammoniaklösung 25%, TECHNICAL
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C
Dichte: 0,907 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 24 - 26 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR