Probenröhrchen
Lieferant: KARTELL
88301 88307 88308 88310 88108 88306 88302 88320
212-6110EA 271 EUR
212-6110 212-0220 212-0221 212-6117 212-0682 212-0684 212-0683 KART88320
Probenröhrchen
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
PS, transparent oder PP, durchscheinend.
  • PS: Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • PP: Ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit,autoklavierbar
  • Robust, kostengünstig
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable