Das Labor Vielfaltspacket ist eine nützliche Ansammlung von beliebten Laborartikeln die in jedem Labor verwendet werden.
- Man erhält 20 Gegenstände mit einer Katalognummer
- Dient als Starter-Paket für neue Labore oder als Erweiterung für Bestehende
- Legt den Standard für Qualität und Leistung fest, für Forschung mit den besten Materialien für verlässliche
- Leistungen Bruchsicher und bietet sichereres, längeres Produktleben als Glas bei einem niedrigerem Kostenpunkt
Notiz: Dosen-Verschluss muss separat autoklaviert werden. LDPE Unitary™
Spritzflaschen sind nicht autoklavierbar. Alle anderen Produkte im Vielfaltspacket sind autoklavierbar.
Standards: ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Part 177.1520.
Bestellinformation: Enthält Sechs geradflankige Dosen (500 ml/PPCO), 4 Unitary™
Spritzflaschen (500 ml/LDPE), 4 graduierte Zylinder (2 - 100 ml, 500ml, 1 L/PPCO), 5 Griffin-Becher, niedrige Form (50, 100, 250, 600, 1000 ml/PPCO), und ein blaues Unwire™ Gestell für 30 mm Röhrchen.