Sicherheits Waste Systems, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
H119190000
212-0731EA 414 EUR
212-0731
Sicherheits Waste Systems, SP Bel-Art
Flaschen Ballons
HDPE, durchscheinend, graduiert.
  • Durchsichtig, damit der Füllstand jederzeit überprüft werden kann
  • Inklusive Schraubdeckel zum Verschließen des Behälters für einen sicheren Transport
  • Gebördelter und abgewinkelter Trichter zum einfachen Befüllen
Ein System für die sichere Handhabung und vorübergehende Lagerung von verbrauchten Lösungsmitteln oder anderen flüssigen Abfällen. Verfügt über einen aufschraubbaren Trichterdeckel mit aufschnappbaren Verschlusskappen zum Zurückhalten von Dämpfen.