Reagenz- und Probenröhrchen mit Stopfen
Lieferant: DELTALAB
300702
212-1705EA 336 EUR
212-1705
Reagenz- und Probenröhrchen mit Stopfen
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
Polystyrol (PS), glasklar, mit HDPE-Stopfen
  • Temperaturbeständig von −10 bis +70 °C (kurzzeitig bis +80 °C)
  • Zentrifugierbar bis 7500 g
  • Mit grünem Lamellenstopfen, auslaufsicher
Präzise geformte Reagenz- und Probenröhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit rundem Boden. Unsteril.