Röhrchen, Material: PS, Inhalt: 12,0 ml, DmrxH: 17x100 mm, zentrifugierbar, mit konischem Boden 1 * 500 ST
Lieferant: DELTALAB
Röhrchen, Material: PS, Inhalt: 12,0 ml, DmrxH: 17x100 mm, zentrifugierbar, mit konischem Boden 1 * 500 ST