Röhrchen, Material: PP, Inhalt: 12,0 ml, DmrxH: 16x100 mm, zentrifugierbar, mit konischem Boden, mit Rand, mit Innengradierung 1 * 500 ST
Lieferant: DELTALAB
Röhrchen, Material: PP, Inhalt: 12,0 ml, DmrxH: 16x100 mm, zentrifugierbar, mit konischem Boden, mit Rand, mit Innengradierung 1 * 500 ST