Racks für Fläschchen, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
868805 985800
212-6191EA 357 EUR
212-6191 212-6192
Racks für Fläschchen, WHEATON®
Gestelle Gestelle für Chromatographie-Ampullen
Diese Polypropylengestelle fassen 36 bzw. 50 Headspace-Autosampler-Flaschen. Alle Vertiefungen im Gestellboden sind mit einer Abflussöffnung versehen.
  • Autoklavierbar und stapelbar
  • Chemikalienbeständig
  • Mit Positionsmarkierungen