Reagenzglas-Gestell, Material: PTFE, für Röhrchen mit Dmr: 8 mm, Anzahl Stellplätze: 27, Höhe: 45 mm, temperaturbeständig bis 250C, autoklavierba
Lieferant: COWIE
Reagenzglas-Gestell, Material: PTFE, für Röhrchen mit Dmr: 8 mm, Anzahl Stellplätze: 27, Höhe: 45 mm, temperaturbeständig bis 250C, autoklavierba