Reagenzglas-Gestell, Material: PTFE, für Röhrchen mit Dmr: 19 mm, Anzahl Stellplätze: 10, Höhe: 70 mm, temperaturbeständig bis 250C , autoklavierba
Lieferant: COWIE
Reagenzglas-Gestell, Material: PTFE, für Röhrchen mit Dmr: 19 mm, Anzahl Stellplätze: 10, Höhe: 70 mm, temperaturbeständig bis 250C , autoklavierba